Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación de pH Orion Green
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Marca:  Thermo Scientific™ GS9156BNWP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10709185
Descripción
Descripción
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Los electrodos Thermo Scientific Orion Green son los primeros electrodos de pH para laboratorio que cumplen los requisitos de RoHS: no contienen plomo, mercurio ni otras sustancias peligrosas, facilitando y simplificando el desecho de los electrodos usados.
  • Conforme a RoHS: sin plomo, mercurio ni otras sustancias peligrosas
  • Desechables sin problemas ni costes añadidos Opción de modelos de junta sencilla para mediciones de aguas limpias o de junta doble para mediciones de aguas residuales
  • Opción de modelos con relleno de gel de bajo mantenimiento o rellenables Cuerpo epóxico duradero
  • Rango de pH: de 0 a 14
  • Dimensiones: 120 x× 12 mm, diám. del tapón. 16 mm
  • Conector BNC impermeable, cable de 1 m; Aptos para cualquier medidor con entrada BNC
Servicio Técnico
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lleno de líquido
solo
De 0 a 14
Electrodo combinado de pH verde, relleno de líquido
39,3 in
WPBNC
Epoxy Body
0°C a 90°C
Orion pH Meter
1m
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación de pH Orion Green > Single junction; Liquid filled
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.