Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH portátil Orion Star™ A221
BIOPHARMA
Mida de forma fiable pH, mV, ORP y temperatura con nuestro medidor de pH portátil para los análisis de campo avanzados y la interfaz con impresoras u ordenadores.
Marca:  Thermo Scientific™ STARA2210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11631469
  • 939.68€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis de campo de pH avanzados. Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos, registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com. El medidor resistente al agua garantiza un rendimiento sólido y duradero en exteriores con una carcasa de clasificación IP67.
No’ deje sus mediciones al azar cuando analice muestras fuera del laboratorio. Los medidores de pH portátiles Orion Star A221 ofrecen la fiabilidad que necesita en un envase fácil de usar para las necesidades concretas de sus pruebas de pH. Este medidor portátil resistente al agua muestra datos fundamentales con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa y estado de la fuente de alimentación.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla y Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo
  • El registro de datos recopila un máximo de 1000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Medidor de pH portátil Orion Star™ A221 > Solo medidor de pH/mV/temperatura portátil