Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de medición de conductividad Orion™ Versa Star
Añada capacidades de medición de conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura a su medidor Versa Star usando el módulo de conductividad Orion™ Versa Star Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific™ VSTAR-CND
Descripción
Añada las capacidades de medición de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura a su medidor Orion™ Versa Star Thermo Scientific™ usando el módulo de medición de conductividad Orion™ Versa Star Thermo Scientific™. Cada medidor Orion™ Versa Star tiene cuatro canales que se pueden personalizar con módulos de medición intercambiables. El módulo de conductividad Versa Star ofrece resultados rápidos y fiables con valores de conductividad de rango automático y compensación de temperatura de EP o agua pura lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 C.
Seleccione de entre cinco módulos de medición Orion Versa Star Thermo Scientific para personalizar las capacidades de medición de su medidor Orion Versa Star. Los módulos de medición son intercambiables y pueden añadirse o retirarse de cada uno de los cuatro canales del medidor Versa Star' en cualquier momento.
Módulo de medición de conductividad Orion Versa Star:
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
- Realice una calibración de conductividad de hasta seis puntos con una opción de edición de la calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
- La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25°C.
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura de la conductividad extra grande.
- El módulo ofrece una garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
±0.1ppt | |
Conductividad con opción de edición de calibración y temperatura | |
Hasta 6 | |
Módulo de conductividad/TDS/resistividad/salinidad/temperatura Orion VERSA STAR | |
12 x 3 x 9,5 cm | |
Módulo de conductividad Versa Star y guía de inicio rápido impresa | |
Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura | |
Módulo de medición de conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Versa Star | |
De 0,001 µS/cm a 3000 mS/cm | |
De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt | |
0,001 μS mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
1 ohmio o 0,1 megaohmio, intervalo automático | |
0,1 °F/°C | |
Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu) | |
lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada | |
de - 41 °F a 113 °F | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
5, 10, 15, 20, 25°C | |
0,5 lb | |
0,2 kg |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
±0,1 °C | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
Desde 0,001 hasta 199,9 | |
Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada | |
Módulo de medición de conductividad | |
MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada) | |
IP-54 | |
10 por canal con protección por contraseña | |
Sensor de conductividad (se adquiere por separado) | |
De 2 ohmios a 100,0 megaohmios | |
De 0 a 200 ppt | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,01 psu o 0,01 ppt mínimo, intervalo automático | |
0,001 ppm mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
Lineal (de 0,02 a 9,99) | |
De - 5°C a 105 grados; C | |
De 5 °C a 45 °C | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
Sustitución del medidor durante 3 años |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
12Minutes
15Seconds
21