Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de conductividad/temperatura Eutech™ CONSEN9201D
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marca: Thermo Scientific™ 01X244730
369.11 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Los electrodos de conductividad Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Especificaciones
- Parámetro: Conductividad/temperatura
- Intervalo: De 0 a 350 mS
- Escala de temperatura: De 0 a 100 °C*
- Celda: 4
- Constante de celda: K = 0,530
- Material de celda: grafito con cuerpo epóxico
- ATC: sí
- Dimensiones (eje): 144 × 16 mm
- Longitud del cable: 1 m
- Conector: DIN de 8 pines
- Se utiliza con: CON 2700/PC 2700
*Temperatura constante máx. de 75 °C; mediciones intermitentes hasta 100 °C
Especificaciones
K = 0,530 | |
Electrodo de conductividad/temperatura | |
0 mS a 350 mS |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31