Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Plant DNA Purification Kit
Aislamiento eficaz del ADN total en 40 minutos
Marca: Invitrogen™ K183001
Descripción
El kit de purificación de ADN genómico vegetal PureLink permite la purificación total del ADN de una variedad de muestras vegetales, tales como espinacas, tomate, trigo, Arabidopsis, champiñones, brotes de alfalfa, brotes de girasol, hojas de maíz, soja, hojas de tomate, pasto de trigo y hojas de Arabidopsis thaliana en menos de una hora.
- Eficaz: produce ADN de alta calidad con una mínima contaminación del ARN
- Purificación sencilla del ADN de muestras vegetales
- El kit de purificación de ADN genómico vegetal PureLink es adecuado para aislar el ADN de cloroplastos y en una variedad de tejidos vegetales
- El protocolo se basa en la centrifugación de columnas de centrifugación en ausencia de disolventes orgánicos
- El kit de purificación de ADN genómico vegetal PureLink se ha diseñado para purificar el ADN de hasta 100 mg de tejido vegetal
- Se consigue una alta producción de ADN y una degradación mínima del ADN usando muestras de plantas jóvenes, como hojas, y congelando la muestra en nitrógeno líquido inmediatamente después de la recolección
- El ADN total se eluye en dos alícuotas de 100 μl cada una para obtener una mayor producción de ADN; la primera elución genera entre un 65 y un 80 % de recuperación de ADN y de un > a un 90 % en la segunda elución
- Por lo general, el ADN aislado mediante el kit de purificación de ADN genómico vegetal PureLink tiene un A260/A280 > a 1,80 cuando las muestras se diluyen en Tris-HCl (pH 7,5), lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores
- La purificación de ADN total de diferentes tejidos vegetales con el kit de purificación de ADN genómico vegetal PureLink es adecuada para una variedad de aplicaciones, incluyendo PCR, digestión de enzimas de restricción y Southern Blotting
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de hongos y plantas
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de centrifugación de sílice | |
Hongos | |
gDNA | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Temperatura ambiente | |
Up to 14.6 μg |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Mini | |
100 to 200 μL | |
PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación | |
50 preparaciones | |
40 min | |
100 mg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron