Learn More
Thermo Scientific™ Base Oxoid™ AnaeroJar™, tarro
La base Oxoid AnaeroJar es una base de tarro de policarbonato que se utiliza con AnaeroJar de 2,5 l, n.° de referencia AG0025A.
Marca: Thermo Scientific™ AG0026A
275.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La base Oxoid AnaeroJar es una base de tarro de policarbonato que se utiliza con AnaeroJar de 2,5 l, n.° de referencia AG0025A.
Especificaciones
Base AnaeroJar | |
Tarro ovalado | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |