Learn More
Thermo Scientific™ Sobre de CO2 Oxoid™ Gen™
Genere una atmósfera de dióxido de carbono en el AnaeroJar™ de 2,5 l con sobre de OXOID CO2 Gen.
Marca: Thermo Scientific™ CD0025A
54.98 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Genere una atmósfera de dióxido de carbono en el AnaeroJar™ de 2,5 l con sobre de OXOID CO2 Gen.
- No se necesita agua ni catalizador
- No se produce gas hidrógeno
Especificaciones
Bolsita de generación de CO2 | |
Sobres de generación de gas | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
10/paq. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%