Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con metronidazol Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Marca:  Thermo Scientific™ CT0466B
51.73 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11933812
  • 51.85€ / paquete de 250
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con metronidazol Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid&™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Metronidazol
Discos para sensibilidad antimicrobiana con metronizdazol Oxoid
Discos para antibiogramas
5 cartuchos/paq.
50 discos/cartucho
500 μg
MTZ
Sensibilidad antimicrobiana
50 discos/cartucho
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6230136 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberCT0466B
Número de lote6224270 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberCT0466B
Número de lote6199965 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog NumberCT0466B
Número de lote6104052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2024 Catalog NumberCT0466B
Número de lote3757288 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog NumberCT0466B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con metronidazol Oxoid™ >