Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa de leche (deshidratado)
Aísle y cuente microorganismos en leche y productos lácteos y respete las normas ISO con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0681B
239.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle y haga recuento de microorganismos en leche y productos lácteos con el Agar para recuento en placa de leche (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Agar de recuento en placa de leche es equivalente al medio recomendado por la British Standard Institution1 y la Organización Internacional de Normalización2.
La leche líquida y otros productos lácteos son muy perecederos y se pueden estropear en pocos días. Las bacterias presentes en productos lácteos pueden causar alteraciones o enfermedades. Las enfermedades cuyo origen es el consumo de productos lácteos se suelen asociar a Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Camplylobacter jejuni y Escherichia coli O157: H7.
El Agar para recuento en placa de leche se recomienda para el recuento de microorganismos en leche líquida, helado, leche en polvo y suero. La triptona del medio proporciona aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas. El extracto de levadura proporciona vitaminas. La adición de leche desnatada al medio permite que las condiciones sean óptimas para los microorganismos que crecen en la leche.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: Patrones del Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL). | |
Polvo | |
500 g |
Agar para recuento en placa de leche (con leche desnatada sin antibióticos) | |
Agar | |
Para medios de 25,6 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6232428 | Certificado de análisis | 01/03/2025 | CM0681B |
6152114 | Certificado de análisis | 09/08/2024 | CM0681B |
6140194 | Certificado de análisis | 18/07/2024 | CM0681B |
6117208 | Certificado de análisis | 14/06/2024 | CM0681B |
6117206 | Certificado de análisis | 14/06/2024 | CM0681B |
Solo para uso en laboratorio