Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipeteadores S1
Incorpore accesorios para pipeteadores S1 Thermo Scientific™ en los pipeteadores S1.
Marca:  Thermo Scientific™ 9065-11
74.33 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10200124
  • 94.19€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Incorpore accesorios para pipeteadores S1 Thermo Scientific™ con pipeteadores S1.
Características:
  • Tanto el soporte para montaje en pared como el soporte para mesa permiten un almacenamiento seguro entre aplicaciones. Para recargar el pipeteador en ambos soportes, conéctelo al cargador. Almacene el relleno de la pipeta cuando trabaje en estaciones de flujo laminar para ahorrar espacio.
  • El soporte de alas permite ajustar el rellenador de pipetas sin retirar ni vaciar la pipeta serológica.
  • El filtro fácil de cargar impide la contaminación cruzada de la pipeta con aerosoles o líquidos y va acompañado de un adaptador de silicona esterilizable en autoclave.
  • El soporte de pipeta de 1 ml ofrece la misma seguridad para las pipetas de 1 ml que para las de tamaños mayores.
Nota:  El soporte con alas no está disponible para su uso o venta en Estados Unidos ni para su importación a Estados Unidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pipeteador S1
Silicone Pipet Gripper
4/Cs.
Videos
  • Thermo Scientific - S1 pipette filler - Redefining pipetting performance
    Your time is valuable and faster performance is essential. Trust the S1 pipette filler to deliver everything you need to stay productive in the lab.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
  • Thermo Scientific - S1 pipette filler - Redefining pipetting performance
    Your time is valuable and faster performance is essential. Trust the S1 pipette filler to deliver everything you need to stay productive in the lab.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorios para pipeteadores S1 > Accesorio S1, Pinzas para pipetas en silicona; Tamaño de la unidad: 4 unidades
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.