Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipeteadores S1
Incorpore accesorios para pipeteadores S1 Thermo Scientific™ en los pipeteadores S1.
21.15€ - 180.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10339352
![]() |
Thermo Scientific™
4580560 |
Pipette Filter, Non-sterile |
46.10€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10193923
![]() |
Thermo Scientific™
9057 |
Pipette Filter, Sterile |
170.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10030524
![]() |
Thermo Scientific™
9064 |
Pieza nasal |
180.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10200124
|
Thermo Scientific™
9065-11 |
Silicone Pipet Gripper |
94.19€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10375474
![]() |
Thermo Scientific™
9066-11 |
Wall Mount Stand |
24.64€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10335524
![]() |
Thermo Scientific™
9067 |
Table Mount Stand |
43.94€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11866244
![]() |
Thermo Scientific™
9068 |
Universal Power Supply |
64.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11992181
![]() |
Thermo Scientific™
9069 |
Wing Stand |
21.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Incorpore accesorios para pipeteadores S1 Thermo Scientific™ con pipeteadores S1.
Características:- Tanto el soporte para montaje en pared como el soporte para mesa permiten un almacenamiento seguro entre aplicaciones. Para recargar el pipeteador en ambos soportes, conéctelo al cargador. Almacene el relleno de la pipeta cuando trabaje en estaciones de flujo laminar para ahorrar espacio.
- El soporte de alas permite ajustar el rellenador de pipetas sin retirar ni vaciar la pipeta serológica.
- El filtro fácil de cargar impide la contaminación cruzada de la pipeta con aerosoles o líquidos y va acompañado de un adaptador de silicona esterilizable en autoclave.
- El soporte de pipeta de 1 ml ofrece la misma seguridad para las pipetas de 1 ml que para las de tamaños mayores.
Especificaciones
Pipeteador S1 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.