Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipeteadores S1
Incorpore accesorios para pipeteadores S1 Thermo Scientific™ en los pipeteadores S1.
Marca: Thermo Scientific™ 9067
41.74 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Incorpore accesorios para pipeteadores S1 Thermo Scientific™ con pipeteadores S1.
Características:- Tanto el soporte para montaje en pared como el soporte para mesa permiten un almacenamiento seguro entre aplicaciones. Para recargar el pipeteador en ambos soportes, conéctelo al cargador. Almacene el relleno de la pipeta cuando trabaje en estaciones de flujo laminar para ahorrar espacio.
- El soporte de alas permite ajustar el rellenador de pipetas sin retirar ni vaciar la pipeta serológica.
- El filtro fácil de cargar impide la contaminación cruzada de la pipeta con aerosoles o líquidos y va acompañado de un adaptador de silicona esterilizable en autoclave.
- El soporte de pipeta de 1 ml ofrece la misma seguridad para las pipetas de 1 ml que para las de tamaños mayores.
Nota:
El soporte con alas no está disponible para su uso o venta en Estados Unidos ni para su importación a Estados Unidos.
Especificaciones
Pipeteador S1 | |
Table Mount Stand | |
Single Pipet Filler |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
-
Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
0Minutes
52Seconds
49New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
0Minutes
52Seconds
49 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
0Minutes
52Seconds
49
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.