Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de OGYE Oxoid™
El Suplemento selectivo de OGYE (extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina) Oxoid se añade a la Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina, n.º de ref. CM0545B.
Marca: Thermo Scientific™ SR0073A
124.73 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
El Suplemento selectivo de OGYE (extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina) Oxoid se añade a la Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina, n.º de ref. CM0545B.
- Añadir a Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina, n.º ref. CM0545B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Suplemento selectivo de OGYE | |
Suplemento selectivo | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Liofilizado | |
10/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6230017 | Certificado de análisis | 07/04/2025 | SR0073A |
6220646 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | SR0073A |
6205293 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | SR0073A |
6188970 | Certificado de análisis | 29/11/2024 | SR0073A |
6169782 | Certificado de análisis | 20/11/2024 | SR0073A |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%