Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento Vitox Oxoid™
El Suplemento Vitox Oxoid se utiliza para la preparación de Medio Thayer Martin y Medio New York City para el aislamiento de especies de Neisseria.
88.45€ - 248.00€
Especificaciones
Descripción | Suplemento Vitox |
---|---|
Formulario | Liofilizado |
Tipo de producto | Suplemento |
Tipo de empaquetado | 2 x 5/paq. |
Cantidad | 5 viales liofilizados + 5 líquidos de rehidratación |
Código de producto | Marca | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12731870
|
Thermo Scientific™
SR0090A |
Cada vial para 500 ml de medio |
88.45€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13265709
|
Thermo Scientific™
SR0090H |
Cada vial para 2 l de medio |
248.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El Suplemento Vitox Oxoid se utiliza para la preparación de Medio Thayer Martin y Medio New York City para el aislamiento de especies de Neisseria.
- Contents: Vitox Supplement (5 vials) plus reconstitution fluid (5 vials)
- Add to GC Agar Base, Part No. CM0367B
Ordering Information:
- Each vial of Vitox plus reconstitution fluid supplements 500mL of medium
Includes:
- Five vials of Vitox plus five vials of reconstitution fluid
Especificaciones
Suplemento Vitox | |
Suplemento | |
5 viales liofilizados + 5 líquidos de rehidratación |
Liofilizado | |
2 x 5/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Suplemento Vitox Oxoid™