Learn More
p-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Anisidine |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 56.0°C to 59.0°C |
Color | Marrón a gris |
Densidad | 1.0600g/mL |
Punto de ebullición | 240.0°C to 243.0°C |
Temperatura de inflamación | 122°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462791 | Certificado de análisis | 27/05/2024 | 104830050,104830010,104832500 |
A0452187 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 104830050,104830010,104832500 |
A0449389 | Certificado de análisis | 19/01/2023 | 104830050,104830010,104832500 |
A0415326 | Certificado de análisis | 05/01/2023 | 104830050,104830010,104832500 |
A0401343 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 104830050,104830010,104832500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- p-Anisidine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: p-Anisidine, o-Anisidine
RUO – Research Use Only
Título del producto
p-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido