Learn More
p-Toluenosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.20€ - 303.00€
CAS | 70-55-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H9NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 171.21 |
Número MDL | MFCD00011692 |
Clave InChI | LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide |
PubChem CID | 6269 |
ChEBI | CHEBI:34435 |
Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonamida |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10745031
|
Thermo Scientific Acros
147692500 |
250 g | Frasco de vidrio |
25.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10696532
|
Thermo Scientific Acros
147690010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
74.30€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10104293
|
Thermo Scientific Acros
147690050 |
5 kg | Tambor de plástico |
303.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
70-55-3 | |
171.21 | |
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N | |
6269 | |
4-metilbencenosulfonamida |
C7H9NO2S | |
MFCD00011692 | |
p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide | |
CHEBI:34435 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N |
Especificaciones
p-Toluenesulfonamide | |
136.0°C to 140.0°C | |
221.0°C (10.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C7H9NO2S | |
MFCD00011692 | |
13,294 | |
Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N | |
171.21 | |
CHEBI:34435 | |
99% |
70-55-3 | |
Blanco | |
202°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
CH3C6H4SO2NH2 | |
11, 104 | |
p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide | |
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N | |
4-metilbencenosulfonamida | |
6269 | |
171.21 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful in contact with skin. May cause respiratory irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Causes skin irritation. Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. Contact with acids liberates very toxic gas.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep container tightly closed. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-741-1
RUO – Research Use Only