Learn More
p-Toluenosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10745031
p-Toluenosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745031
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10745031
Marca: Thermo Scientific Acros 147692500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-55-3
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00011692
Clave InChI LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonamide
Punto de fusión 136.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 221.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 202°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO2NH2
Cantidad 250 g
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Información de solubilidad Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number147692500,147690010
Número de loteA0459291 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2024 Catalog Number147692500,147690010,147690050
Número de loteA0457622 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2023 Catalog Number147692500,147690010,147690050
Número de loteA0456959 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2023 Catalog Number147692500,147690010,147690050
Número de loteA0452798 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/05/2023 Catalog Number147692500,147690010
RUO – Research Use Only
Título del producto
p-Toluenosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >