Learn More
Bromuro de p-tolilmagnesio, solución de 0,5 M aprox. en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
Nombre del producto químico o material | p-Tolylmagnesium bromide |
Densidad | 0.8660g/mL |
Temperatura de inflamación | -40°C |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | CH3C6H4MgBr |
Cantidad | 100 mL |
Gravedad específica | 0.866 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.34 |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0436951 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 426768000,426761000 |
A0453787 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 426768000,426761000 |
A0451454 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 426768000,426761000 |
A0444421 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | 426768000,426761000 |
A0449172 | Certificado de análisis | 10/01/2023 | 426768000,426761000 |
Safety and Handling
- p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.