Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Cree etiquetas capaces de soportar hasta 10 años en exteriores con este material de etiqueta de vinilo de baja contracción (B-595). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
24.10€ - 64.18€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17881809
|
Brady™
170949 |
Black on White | 25 ft. x 0.25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
24.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17851819
|
Brady™
170950 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
24.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17941940
|
Brady™
170845 |
White on Red | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17910770
|
Brady™
170843 |
Black on White | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17940710
|
Brady™
170844 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17961960
|
Brady™
170821 |
White on Black | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17910700
|
Brady™
170813 |
White on Blue | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17900700
|
Brady™
170814 |
Black, Clear | 20 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17970700
|
Brady™
170822 |
White, Clear | 20 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17920670
|
Brady™
170815 |
White on Green | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17970760
|
Brady™
170816 |
Black on Orange | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17930700
|
Brady™
170817 |
White on Red | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17950700
|
Brady™
170818 |
Black on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17920700
|
Brady™
170819 |
Red on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17940670
|
Brady™
170820 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17941960
|
Brady™
170823 |
White on Black | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17921960
|
Brady™
170824 |
White on Blue | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17901940
|
Brady™
170825 |
Black, Clear | 20 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
39.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17971960
|
Brady™
170826 |
White, Clear | 20 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
39.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17931950
|
Brady™
170827 |
White on Green | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17921950
|
Brady™
170828 |
Black on Orange | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17941950
|
Brady™
170829 |
White on Red | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17981950
|
Brady™
170830 |
Black on White | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17951950
|
Brady™
170831 |
Red on White | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17951960
|
Brady™
170832 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17960670
|
Brady™
170841 |
White on Black | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17930670
|
Brady™
170836 |
White on Blue | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17910690
|
Brady™
170838 |
Black, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17980700
|
Brady™
170842 |
White, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17960690
|
Brady™
170839 |
White on Green | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17960700
|
Brady™
170835 |
Black on Orange | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17930690
|
Brady™
170837 |
White on Red | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17970690
|
Brady™
170833 |
Black on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17950690
|
Brady™
170840 |
Red on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17940690
|
Brady™
170834 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17891809
|
Brady™
170947 |
White on Black | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17811789
|
Brady™
170939 |
White on Blue | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17891709
|
Brady™
170940 |
Black, Clear | 20 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
52.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17801819
|
Brady™
170948 |
White, Clear | 20 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
52.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17821769
|
Brady™
170941 |
White on Green | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17871819
|
Brady™
170942 |
Black on Orange | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17811769
|
Brady™
170943 |
White on Red | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17821719
|
Brady™
170944 |
Black on White | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17861819
|
Brady™
170945 |
Red on White | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17861829
|
Brady™
170946 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Producto versátil: ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y otras superficies industriales
- Producto resistente: diseñado para soportar la exposición prolongada a la luz UV, los productos químicos, las grasas, los aceites, la niebla salina, los productos de limpieza y detergentes, y las manchas
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente de gran adherencia para el uso sobre superficies rugosas, texturizadas, sucias y suaves, sobre todo con temperaturas frías
- Producto de larga duración: etiquetas resistentes a la intemperie que ofrecen una duración de hasta 10 años en exteriores
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
1 Tape/Cartridge | |
0.004 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Continuous | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
-40°F to +180°F | |
0.5 in. |