Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
485.99€ - 19880.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Formato de columna | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10449334
|
Thermo Scientific™
35003-031030 |
3 μm | 1 mm | 30 mm | Columna de análisis |
1354.85€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10087874
|
Thermo Scientific™
35003-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm | Columna de análisis |
1288.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10641514
|
Thermo Scientific™
35003-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Columna de análisis |
1288.47€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10437263
|
Thermo Scientific™
35003-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm | Columna de análisis |
1543.32€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10130593
|
Thermo Scientific™
35003-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm | Columna de análisis |
1716.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10129334
|
Thermo Scientific™
35003-101030 |
3 μm | 1 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1609.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10384603
|
Thermo Scientific™
35003-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1685.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10682854
|
Thermo Scientific™
35003-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1929.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10223313
|
Thermo Scientific™
35003-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm | Columna de análisis |
2145.47€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10569925
|
Thermo Scientific™
35003-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Columna de análisis |
2169.18€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10518215
|
Thermo Scientific™
35003-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm | Columna de análisis |
2605.38€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10017394
|
Thermo Scientific™
35003-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm | Columna de análisis |
2894.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10744624
|
Thermo Scientific™
35003-104646 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm | Columna de alta temperatura |
2255.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10333025
|
Thermo Scientific™
35003-103046 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Columna de alta temperatura |
2025.76€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10191333
|
Thermo Scientific™
35003-102146 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Columna de alta temperatura |
1690.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10354873
|
Thermo Scientific™
35003-052146 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Columna de alta temperatura |
1351.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11538300
|
Thermo Scientific™
35003-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm | Cartucho protector, pack de 2 |
540.52€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11548300
|
Thermo Scientific™
35003-013001 |
3 μm | 10 mm |
540.52€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11558300
|
Thermo Scientific™
35003-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm | Cartucho protector, pack de 2 |
540.52€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10764437
|
Thermo Scientific™
35003-011001 |
3 μm | 10 mm |
540.52€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10259794
|
Thermo Scientific™
35005-011001 |
5 μm | 10 mm |
515.63€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11568300
|
Thermo Scientific™
35005-012101 |
5 μm | 10 mm |
485.99€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11588300
|
Thermo Scientific™
35005-014001 |
5 μm | 10 mm |
490.74€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11578300
|
Thermo Scientific™
35005-013001 |
5 μm | 10 mm |
490.74€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10631134
|
Thermo Scientific™
35005-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Columna de análisis |
1558.73€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10543985
|
Thermo Scientific™
35005-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1949.89€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10579818
|
Thermo Scientific™
35005-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Columna de análisis |
1953.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10188904
|
Thermo Scientific™
35005-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | Columna de análisis |
2369.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10548205
|
Thermo Scientific™
35005-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm | Columna de análisis |
2632.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10753406
|
Thermo Scientific™
35005-032130 |
5 μm | 2,1 mm | 30 mm | Columna de análisis |
1173.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10007744
|
Thermo Scientific™
35005-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1540.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10334273
|
Thermo Scientific™
35005-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1449.68€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10745983
|
Thermo Scientific™
35005-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | Columna de análisis |
1756.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10738043
|
Thermo Scientific™
35005-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Columna de análisis |
1173.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10191163
|
Thermo Scientific™
35005-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm | Columna de análisis |
1404.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10084453
|
Thermo Scientific™
35005-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm | Columna de análisis |
1972.42€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10089832
|
Thermo Scientific™
35005-104646 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Columna de alta temperatura |
2049.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10121533
|
Thermo Scientific™
35005-102146 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm | Columna de alta temperatura |
1537.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10293763
|
Thermo Scientific™
35005-052146 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Columna de alta temperatura |
1292.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11518720
|
Thermo Scientific™
35005-022135 |
5 μm | 2,1 mm | 20 mm | Columna de HTS, pack de 3 |
1558.73€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10322435
|
Thermo Scientific™
35005-051030 |
5 μm | 1 mm | 50 mm | Columna de análisis |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10131913
|
Thermo Scientific™
35003-054646 |
3 µm | 4,6 mm | 50 mm | Columna de alta temperatura |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10755316
|
Thermo Scientific™
35003-051030 |
3 μm | 1 mm | 50 mm | Columna de análisis |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10704386
|
Thermo Scientific™
35003-032146 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm | Columna de alta temperatura |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10408014
|
Thermo Scientific™
35005-159270 |
5 μm | 21.2 mm | 150 mm | Preparative Column |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10095984
|
Thermo Scientific™
35005-159070 |
5 µm | 10 mm | 150 mm | Columna preparativa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10271285
|
Thermo Scientific™
35005-109370 |
5 μm | 30 mm | 100 mm | Preparative Column |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10169284
|
Thermo Scientific™
35005-109270 |
5 μm | 21.2 mm | 100 mm | Preparative Column |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10270855
|
Thermo Scientific™
35005-109070 |
5 μm | 10 mm | 100 mm | Preparative Column |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10057484
|
Thermo Scientific™
35003-033030 |
3 μm | 3 mm | 30 mm | Columna de análisis |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10640716
|
Thermo Scientific™
35005-033030 |
5 μm | 3 mm | 30 mm | Columna de análisis |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10203053
|
Thermo Scientific™
35005-054646 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Columna de alta temperatura |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10763406
|
Thermo Scientific™
35005-034630 |
5 μm | 4,6 mm | 30 mm | Columna de análisis |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10429534
|
Thermo Scientific™
35005-034646 |
5 μm | 4,6 mm | 30 mm | Columna de alta temperatura |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10753616
|
Thermo Scientific™
35005-032146 |
5 µm | 2,1 mm | 30 mm | Columna de alta temperatura |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10037504
|
Thermo Scientific™
35003-101046 |
3 μm | 1 mm | 100 mm | Columna de alta temperatura |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descrizione
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad a C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
- Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
- Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.