Learn More
Thermo Scientific™ Filtro de jeringa en línea de 50 mm con membrana de PTFE Nalgene™
Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con este filtro de jeringa en línea con membrana de PTFE.
125.00€ - 348.00€
Especificaciones
Material (membrana) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
10084740
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
DS0222-0020
0,22 μm
230.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10278920
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
DS0222-0045
0,45 μm
125.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10511063
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
223-0030
0,2 μm
348.00€
paquete de 3
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con el filtro de jeringa en línea de 50 mm con membrana de PTFE Thermo Scientific™ Nalgene™. También es apto para la filtración estéril de aire y gases. Proporciona una excelente barrera para la ventilación estéril de fermentadores de sobremesa o la protección de bombas de vacío de la humedad. Esterilizable en autoclave.
Útil para fermentadores de sobremesa, la filtración de gases en línea para aire estéril o CO2 y para proteger las bombas de vacío de los daños derivados de las soluciones acuosas. Diseñado también para la filtración de productos químicos y disolventes agresivos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC.
  • Tamaño de volumen de muestra: de 0,2 a 5,0 l
  • Entrada/salida: manguera dentada escalonada que acepta tubos de diámetro interior de 0,25 a 0,375 pulg (de 6 a 9 mm)
  • Tamaños de poro de 0,2 y 0,45 μm
  • Esterilizable en autoclave
  • Carcasa de polipropileno
  • Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
    Especificaciones
    Especificaciones
    Politetrafluoroetileno (PTFE)