Learn More
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con la gradilla con bisagras para puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™.
27.70€ - 31.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja con bisagras vacía |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Apilables | Sí |
Esterilidad | Sin esterilizar |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10287524
|
Thermo Scientific™
2004-ER |
Pequeño |
31.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10429844
|
Thermo Scientific™
2006-ER |
Medio |
31.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10349124
|
Thermo Scientific™
2008-ER |
Grande |
27.70€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Save valuable space in the lab with the stackable Thermo Scientific™ ART™ Pipette Tip Empty Hinged Racks. ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination. Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout.
Características:
- Las puntas con filtro de barrera ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos
- Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
- El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Certificaciones:
- Productos no estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
- Productos estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Caja con bisagras vacía | |
Cuadrada | |
Sí | |
Sin esterilizar |