Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ SKX
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout SKX son ideales para aplicaciones exigentes en el aula.
223.00€ - 695.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OIML F2 o ASTM Clase 4 |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232, USB Host, Dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth |
Formato | g, kg, N, oz, lb, lb:oz |
Para utilizar con (aplicación) | Pesaje general, aula |
Material | Plástico ABS, acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15519631
|
OHAUS™
30253075 |
SKX2202 | 2,2 kg | 0.01 g | 1,5 s |
695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15509631
|
OHAUS™
30253074 |
SKX1202 | 1200 g | 0.01 g | 1,5 s |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15529631
|
OHAUS™
30253076 |
SKX421 | 420 g | 0.1 g | 1 seg. |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15539631
|
OHAUS™
30253077 |
SKX621 | 620 g | 0.1 g | 1 seg. |
280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15549631
|
OHAUS™
30253078 |
SKX2201 | 2,2 kg | 0.1 g | 1 seg. |
373.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15559631
|
OHAUS™
30253079 |
SKX6201 | 6,2 kg | 0.1 g | 1 seg. |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15569631
|
OHAUS™
30253080 |
SKX8200 | 8,2 kg | 1 g | 1 seg. |
305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15589621
|
OHAUS™
30253072 |
SKX422 | 420 g | 0.01 g | 1 seg. |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15579621
|
OHAUS™
30253071 |
SKX222 | 220 g | 0.01 g | 1 seg. |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15599621
|
OHAUS™
30253073 |
SKX622 | 620 g | 0.01 g | 1 seg. |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Construcción- Carcasa de ABS
- Plato de acero inoxidable de alta resistencia y soporte de plato de plástico resistente a impactos
- Cubierta de uso reemplazable
Pantalla
- LCD grande y brillante con retroiluminación: 7 segmentos de 6 dígitos con retroiluminación de LED blanca
- Aumenta la legibilidad en condiciones de poca iluminación y facilita la visualización de resultados desde un escritorio o mesa de laboratorio
Características de diseño
- El tiempo rápido de estabilización de tan solo un segundo aumenta la eficacia en su aula
- Manejo con cuatro botones
- El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege el equilibro en entornos de aula exigentes
- El diseño compacto permite el almacenamiento apilable
- Calibración: calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
- El bloqueo de transporte integrado protege la celda de carga frente a daños durante el almacenamiento de apilado y el transporte
- Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
- La ranura de seguridad integrada evita el robo
- Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Indicador de estabilidad
- Indicadores de carga insuficiente
- Indicador de batería baja
- Desconexión automática
Funcionamiento
- Adaptador de CA (incluido), pilas (no incluidas)
- Varias opciones de conectividad para el registro y la comunicación de datos
- RS232, host USB, dispositivo USB, Bluetooth™ o Ethernet opcionales
Pantalla protectora
- Pieza de cubierta superior fácil de retirar
- Sirve como anillo de protección contra el viento y mantiene la superficie de pesaje estable en entornos difíciles, al tiempo que mantiene la velocidad de pesaje
Aplicaciones
- Pesaje: determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
- Determinación de la densidad: determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no se pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
- Pesaje de mol: mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4 | |
g, kg, N, oz, lb, lb:oz | |
Plástico ABS, acero inoxidable | |
Balanza portátil de precisión | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu |
RS-232, USB Host, Dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth | |
Pesaje general, aula | |
10°C a 40°C | |
Pesaje, determinación de la densidad, pesaje molar | |
1 kg |