Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Entris™ II Essential
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
1910.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CSA número 80000336/CE |
---|---|
Tipo de conexión | USB C de 9 pines |
Tipo de pantalla | Pantalla LED intuitiva y resistente al desgaste con tecnología táctil |
Legibilidad | 0,1 mg |
Incluye | Plato de pesaje, soporte de plato, fuente de alimentación con adaptadores específicos para cada país, protector contra corrientes de aire, para modelos con cortavientos analítico |
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16384738
|
Sartorius™
BCE64-1S |
60 g | Sin calibración interna |
1910.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16314748
|
Sartorius™
BCE64I-1S |
60 g | Interno |
2120.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16324688
|
Sartorius™
BCE124-1S |
120 g | Sin calibración interna |
2030.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16354688
|
Sartorius™
BCE124I-1S |
120 g | Interno |
2240.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16384698
|
Sartorius™
BCE224-1S |
220 g | Sin calibración interna |
2170.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16314708
|
Sartorius™
BCE224I-1S |
220 g | Interno |
2550.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
- Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
- Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
- Protección contra sobrecarga
- Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
- Alta resistencia a productos químicos
- Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
- Evita la contaminación cruzada
- Diseño de fácil limpieza
- Piezas fáciles de retirar
- Cortavientos eficaz
- Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
- Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
- Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
- Cómodo plug-and-play
- Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
- Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
- 12 aplicaciones integradas
- Impresión conforme a GLP/GMP
- Métodos de conectividad modernos
- Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
Especificaciones
Certificado CSA número 80000336/CE | |
Pantalla LED intuitiva y resistente al desgaste con tecnología táctil | |
Plato de pesaje, soporte de plato, fuente de alimentación con adaptadores específicos para cada país, protector contra corrientes de aire, para modelos con cortavientos analítico | |
Balanzas analíticas | |
1,5 s | |
317 mm | |
345 mm |
USB C de 9 pines | |
0,1 mg | |
PBT, vidrio, acero inoxidable | |
0,1 mg | |
Balanza analítica | |
219 mm | |
100/240 VAC (±10%) |