Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
42.75€ - 162.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Vidrio |
Color | Transparente |
Descripción | Marcado DE-M |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10759852
|
BRAND™
37264 |
1000 ml | Estrecha | 24/29 |
62.64€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11834020
|
BRAND™
37289 |
100 ml | Estrecha | 14/23 |
70.50€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11718148
|
BRAND™
37267 |
10 ml | Ancha | 10/19 |
52.40€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11643209
|
BRAND™
37288 |
50 ml | Ancha | 14/23 |
63.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11824020
|
BRAND™
37258 |
25 ml | Estrecha | 10/19 |
43.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11868361
|
BRAND™
37256 |
5 ml | Ancho | 10/19 |
42.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11814020
|
BRAND™
37257 |
20 ml | Estrecha | 10/19 |
43.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11844120
|
BRAND™
37268 |
20 ml | Ancha | 12/21 |
43.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12085312
|
BRAND™
37262 |
250 ml | Estrecha | 14/23 |
58.85€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10004241
|
BRAND™
37265 |
2000 ml | Estrecha | 29/32 |
80.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10315381
|
BRAND™
37266 |
5 l | Estrecha | 34/35 |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11834120
|
BRAND™
37263 |
500 ml | Estrecha | 19/26 |
80.25€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11898361
|
BRAND™
37261 |
200 ml | Estrecha | 14/23 |
55.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11888361
|
BRAND™
37260 |
100 ml | Estrecha | 12/21 |
49.70€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11878361
|
BRAND™
37259 |
50 ml | Estrecha | 12/21 |
47.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12095312
|
BRAND™
37294 |
25 ml | Ancha | 12/21 |
45.50€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de vidrio incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Marcado DE-M | |
Sí |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
A |