Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
Marca:  BRAND™ 37268
36.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11844120
  • 46.45€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de vidrio incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Vidrio
Marcado DE-M
Vidrio de borosilicato
Ancha
Sí
12/21
DIN EN ISO 1042
Transparente
20 ml
±0,06 ml
1 unidad
A
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    11
    Hours
    13
    Minutes
    30
    Seconds
    33
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
    Days
    86
    Hours
    13
    Minutes
    30
    Seconds
    33
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    11
    Hours
    13
    Minutes
    30
    Seconds
    33
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™ > Transparente; tapón de vidrio; límite de error: ±0.06mL