Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
Marca: BRAND™ 37261
52.45 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de vidrio incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Marcado DE-M | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
Sí | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
200 ml | |
±0,15 ml | |
2/pack | |
A |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30