missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators

For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.

Marca:  Julabo™ 9153634

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11984868

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • PID2 temperature control, stability ±0.02°C
  • ATC 3-point calibration
  • RS232 interface
  • Early warning system for low liquid level and high/low temperature
  • Pump capacity electronically adjustable
Especificaciones

Especificaciones

Interior (L x An x F): 30 x 24 x 15 cm
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
De -30 °C a +150 °C
2 Barbed fittings suitable for tubing 8mm and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female)
F34-MA
58 x 38 x 62 cm
20 L
0.45kW at +20°C, 0.32kW at 0°C, 0.14kW at -20°C; 0.03kW at -30°C
2 kW
Acero inoxidable
±0,02 °C
115 V 60 Hz 14 A
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators > Range: -30 to 150deg.C; Pump Flow Rate: 11 to 16L/min.; Capacity: 20L; Cooling Capacity: 0.45kW at 20deg.C, 0.32kW at 0deg.C, 0.14kW at -20deg.C

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado