Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
3720.00€ - 7365.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 |
---|---|
Capacidad calorífica | 2 kW |
Estabilidad de la temperatura | ±0,02 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11608378
|
Julabo™
9153612 |
4.5 L | De -20 °C a +200 °C | N/A | ||||||
11945562
|
Julabo™
9153625 |
4.5 L | -28°C to +200°C | N/A | ||||||
11984868
|
Julabo™
9153634 |
20 L | De -30 °C a +150 °C | N/A | ||||||
11914818
|
Julabo™
9153633 |
16 L | De -30 °C a +200 °C | N/A | ||||||
11984808
|
Julabo™
9153632 |
8 L | De -35 °C a +200 °C | N/A | ||||||
15234353
|
Julabo™
9153651 |
8 L | -50°C a +200°C | N/A | ||||||
11904818
|
Julabo™
9153618 |
2.5 L | De -35 °C a +150 °C | N/A | ||||||
11910258
|
Julabo™
9153650 |
8 L | -50°C a +200°C | N/A | ||||||
Descripción
Termostato refrigerado F25-MA• Pantalla LED de visualización múltiple para valores reales y configurados, funciones
de alerta/seguridad y etapas de bombeo
• Teclado para valores configurados, de alerta/seguridad y funciones de menú
• Control de temperatura PID2 con compensación de desviación, de +28 a +200°C
• Calibración de tres puntos ATC3
• Sistema de alerta temprana en caso de bajo nivel de líquido (DBGM 203 06 059.8)
• Temperatura máxima de desconexión ajustable, visible en pantalla
• Interfaz RS232 para comunicación en línea
• Etapas de bombeo con ajuste electrónico SMART PUMP
• Control activo de refrigeración
• Rejilla de ventilación, extraíble para facilitar la limpieza, que mantiene la potencia refrigerante
• Estabilidad térmica (°C) ±0,02
• Capacidad de calentamiento (kW) 2
• Capacidad de enfriamiento (con etanol) 20°C: 0,26 kW
• Capacidad de caudal de la bomba (l/min) 11 a 16
• Capacidad de presión de la bomba (bar) 0,23 a 0,45
Especificaciones
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
2 kW | |
±0,02 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators