Learn More
DuPont™ Mono con capucha blanco Tyvek™ modelo CHF7
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los monos de laboratorio con capucha DuPont™ Tyvek™ CHF7 son robustos pero ligeros con una capucha de 3 piezas y un refuerzo para mejorar el ajuste.
11.05€ - 277.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
---|---|
Material | Tyvek&trade |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15254191
|
DuPont™
D14529880 |
XXXL |
11.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11763113
|
DuPont™
D14529880 |
XXXL |
277.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11753113
|
DuPont™
D14529838 |
S |
274.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15204191
|
DuPont™
D14529838 |
S |
11.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15224191
|
DuPont™
D14529842 |
M |
11.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11743113
|
DuPont™
D14529842 |
M |
274.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11713113
|
DuPont™
D14529854 |
L |
274.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15214191
|
DuPont™
D14529854 |
L |
11.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11733113
|
DuPont™
D14529877 |
XXL |
274.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15244191
|
DuPont™
D14529877 |
XXL |
11.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11723113
|
DuPont™
D14529869 |
XL |
274.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15234191
|
DuPont™
D14529869 |
XL |
11.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Excelente barrera contra fibras y partículas finas
- Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
- Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las aplicaciones incluyen la industria farmacéutica, laboratorios, cosméticos, óptica y electrónica
- Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación del interior al exterior de la prenda
- Cubrezapatos acoplados que constan del material de la prenda con suela con revestimiento de fricción para proporcionar mayor resistencia a deslizamientos
Especificaciones
Mono con capucha | |
Blanco | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cosido, Rematada | |
Solapa con cremallera, puños canalizados y elásticos faciales |
Tyvek&trade | |
Elástico | |
Elástico | |
3 paneles | |
Categoría III, Tipos 5 y 6, EN 1073-2 |