Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno Fisherbrand™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
101.00€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
matriz, red, conjunto | 6 x 12 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15360440
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
115.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15340440
|
Fisherbrand™
|
Verde |
106.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15320440
|
Fisherbrand™
|
Azul |
115.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15310440
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
101.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con polipropileno.
- Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
No esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
De 0 °C a 110 °C | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
6 x 12 | |
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
8/paq. | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |