Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla de tubos de varillas
La gradilla de tubos de varillas es resistente, robusta y versátil, está fabricada con polipropileno reforzado con fibra de vidrio y es ideal para trabajos de sobremesa o almacenamiento de tubos.
27.30€ - 34.25€
Especificaciones
Descripción | Gradilla de tubos de varillas |
---|---|
Admite | Tubos |
Material | Fibra de vidrio reforzada |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Tubos |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16360746
![]() |
Heathrow Scientific™
HS24311A |
5 x 10 | Blanco |
29.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16370746
![]() |
Heathrow Scientific™
HS24311B |
5 x 10 | Azul |
27.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16380746
![]() |
Heathrow Scientific™
HS24312A |
8 x 12 | Blanco |
31.62€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16390746
![]() |
Heathrow Scientific™
HS24312B |
8 x 12 | Azul |
34.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El diseño espacioso de las varillas facilita la visualización del contenido del tubo
- Se utiliza como gradilla de secado para placas de vidrio o tubos invertidos
- Las varillas permanecen rectas incluso después varias esterilizaciones en autoclave
- Identificación alfanumérica en relieve para una rápida localización y recuperación de los tubos
- Exclusivo diseño del pocillo con forma de lágrima para un mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradilla de tubos de varillas | |
Fibra de vidrio reforzada | |
Tubos | |
Paquete de 2 | |
10,4 cm | |
6,9 cm |
Tubos | |
No estéril | |
8/Paq. | |
Caja | |
4,1 in | |
2,7 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heathrow Scientific™ Gradilla de tubos de varillas