Learn More
Perfluoro-terc-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11480587
Perfluoro-terc-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480587
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11480587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22442.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2378-02-1
Número MDL MFCD00042092
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-tert-butanol
Punto de fusión -17°C
Punto de ebullición 44°C to 45°C
Olor Characteristic
Fórmula molecular C4HF9O
Fórmula lineal (CF3)3COH
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1841640
Sinónimo perfluoro-tert-butanol, nonafluoro-tert-butanol, perfluoro-tert-butyl alcohol, perfluoro-t-butanol, nonafluoro-tert-butyl alcohol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl, nonafluor-terc.butanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, nonafluor-terc.butanol czech
Clave InChI XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluorometil)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 236.04
PubChem CID 16924
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.04
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251277 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB22442.06,B22442.03,B22442.14
Número de lote10250044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberB22442.06,B22442.03,B22442.14
Número de lote10239245 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberB22442.06,B22442.03,B22442.14
Número de lote10228266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22442.06,B22442.03,B22442.14
Número de lote10218037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22442.06,B22442.03,B22442.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Perfluoro-terc-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >