Learn More
Perfluorodecalina, 90 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10051310
Perfluorodecalina, 90 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051310
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10051310
Marca: Thermo Scientific Acros 130040250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-94-5
Fórmula molecular C10F18
Peso molecular (g/mol) 462.08
Número MDL MFCD00010626
Clave InChI UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latinMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaftaleno
SMILES C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecalin
Punto de fusión -10.0°C
Color Incolora
Densidad 1.9000g/mL
Punto de ebullición 142.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3135 to 1.3155
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,4215
Gravedad específica 1.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.08
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463138 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number130040250,130045000,130041000
Número de loteA0455126 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number130040250,130045000,130041000
Número de loteA0403435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number130040250,130045000,130041000
Número de loteA0400411 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number130040250,130045000,130041000
Número de loteA0393483 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number130040250,130045000,130041000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorodecalin, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Perfluorodecalina, 90 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals >