Learn More
Memmert™ Estantes perforados para horno e incubadora
Utilice estos estantes con incubadores y estufas Memmert™. Los estantes perforados Memmert™ para estufa e incubador incluyen una construcción de acero inoxidable perforada.
Marca:  Memmert™ B00325
Código de producto. 10008974
  • 110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
• Plato de acero inoxidable perforado
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Estantes perforados para horno e incubadora > For use with Models 110 and 160