Learn More
Éter de petróleo, reactivo de ACS, rango de ebullición de 40-60 °C, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10702611
Éter de petróleo, reactivo de ACS, rango de ebullición de 40-60 °C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702611
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10702611
Marca: Thermo Scientific Acros 180210010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Densidad 0.6500g/mL
Punto de ebullición 40.0°C to 65.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3660 to 1.3710
Gravedad específica 0.65
Viscosidad 0.45 mm2/s (25°C)
Índice Merck 14, 5489
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2420880 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number180210050,180210250,180210010,180210025
Número de lote2522854 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number180210050,180210250,180210010,180210025
Número de lote2401584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number180210050,180210250,180210010,180210025
Número de lote2414558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number180210050,180210250,180210010,180210025
Número de lote2497858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number180210050,180210250,180210010,180210025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éter de petróleo, reactivo de ACS, rango de ebullición de 40-60 °C, Thermo Scientific Chemicals >