Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector DIN
Este electrodo de pH es ideal para medir pequeños volúmenes de pH.
Marca:  Fisherbrand™ 5673507-003I
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11799808
  • 113.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodo de pH con cable y cabezal moldeado
  • Conector BNC o DIN de 1 m compatible con la mayoría de medidores de pH
  • Referencia de Ag/AgCl
  • Recomendado para mediciones bajas o altas
  • Temperatura (de – 5 a + 100 ° C) o variación
  • Temperatura rápida
  • Cuerpo de epoxi esmerilado de electrodo de PH
  • Electrodo de pH con cuerpo de epoxi antichoque especial para solución acuosa
Especificaciones
Especificaciones
DIN
80 °C máx.
115 mm
13
Electrodo de pH
8 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector DIN > Diámetro: 8 mm