Learn More
Cristales sueltos de fenol, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica (BP) y de EE. UU. (USP), Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
Descripción
C6H6O, número CAS-108-95-2, oxibenceno, hidroxibenceno, ácido carbólico, hidróxido de fenilo, monofenol, hidrato de fenilo, ácido fénico, ácido fenílico, alcohol fenílico, bencenol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, incoloro a blanco, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94,113
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenol Detached Crystals |
Punto de fusión | 39°C |
Color | Incoloro a blanco |
pH | 6 |
Punto de ebullición | 182°C |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 500 g |
Viscosidad | 3.437 mPaS (50°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.11g/mol |
Presión de vapor | 0.4mbar at 20°C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Cristales sueltos de fenol, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica (BP) y de EE. UU. (USP), Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido