Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, pH 7,4, para Western blot
Para el lavado de Western blot
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J60801.K7
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490147
  • 178.73€ / 4 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Solución salina tamponada con fosfato
Para el lavado de Western blot.
Líquido
10 X
4 l
7,4
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ27K524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
Número de loteZ27K523 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
Número de loteY18K553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
Número de loteU25K530 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
Número de loteS01K545 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2024 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, pH 7,4, para Western blot > 4 l