missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-MAX (Ser11) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA540187
355.60 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLHZ) family of transcription factors. It is able to form homodimers and heterodimers with other family members, which include Mad, Mxi1 and Myc. Myc is an oncoprotein implicated in cell proliferation, differentiation and apoptosis. The homodimers and heterodimers compete for a common DNA target site (the E box) and rearrangement among these dimer forms provides a complex system of transcriptional regulation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but the full-length nature for some of them is unknown.
Especificaciones
Phospho-MAX (Ser11) | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
MAX | |
AA960152; AI875693; bHLHd4; bHLHd5; bHLHd6; bHLHd7; bHLHd8; Class D basic helix-loop-helix protein 4; Delta-Max; Max; Max protein; MGC10775; MGC11225; MGC18164; MGC34679; MGC36767; MYC associated factor X; myc-associated factor X; Myc-binding novel HLH/LZ protein; Myn; orf1; Protein max; protein myn | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
4149 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P61244 | |
MAX | |
Synthesized peptide derived from human MAX around phosphorylation site of S11. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phospho-MAX (Ser11) Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido