Learn More
Tribromuro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10669253
Tribromuro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10669253
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10669253
Marca: Thermo Scientific Acros 169471000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-60-8
Fórmula molecular Br3P
Peso molecular (g/mol) 270.69
Número MDL MFCD00011436
Clave InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24614
Nombre IUPAC tribromofosfano
SMILES P(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 175.0°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus tribromide
Punto de fusión -40.0°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Fórmula lineal PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Índice Merck 15, 7469
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone,alcohol,carbon disulfide,,hydrogen sulfide,methanol,ether,chloroform and,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.69
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.697
Gravedad específica 2.88
Densidad 2.8800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468471 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number169471000,169475000,169470050
Número de loteA0466899 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number169471000,169475000,169470050
Número de loteA0463976 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2024 Catalog Number169471000,169475000,169470050
Número de loteA0451845 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog Number169471000,169475000,169470050
Número de loteA0443234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number169471000,169475000,169470050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus tribromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tribromuro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >