Learn More
Photo-lysine, MedChemExpress
MedChemExpress Photo-lysine, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.
en la oferta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Photo-lysine |
---|---|
CAS | 1863117-91-2 |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C6H12N4O2 |
Sinónimo | Photo lysine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16470378
![]() |
Medchem Express
HY-19804 |
5 mg |
en la oferta
5 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16460606
![]() |
Medchem Express
HY-19804 |
20 mg |
en la oferta
20 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16427918
![]() |
Medchem Express
HY-19804 |
10 mg |
en la oferta
10 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Photo-lysine, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.Especificaciones
Photo-lysine | |
Research | |
Photo lysine | |
172.19 | |
Research |
1863117-91-2 | |
C6H12N4O2 | |
NCCC1(N=N1)C[C@@H](C(O)=O)N | |
172.19 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Recommended Storage : Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.