Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Diafiltration Reservoir, 500 mL
Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir, for continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
Marca: Thermo Scientific™ A57935
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
The Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir allows for continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
• For continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
Especificaciones
Clear | |
No estéril | |
3 ports | |
Not Autoclavable | |
Plano |
Plástico | |
Depósito de reactivo independiente con tapa | |
Each | |
Reusable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron