Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO
Pierce Crossflow Cassettes are membrane-based devices designed for concentrating and diafiltration of sample solutions such as proteins, lipids, viruses, and cell culture supernatants with volumes from 0.50–3 L. Suited for manufacturing and pilot-scale tangential flow filtration processes.
Marca:  Thermo Scientific™ A57934
392.01 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18051683
  • 588.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de membrana
Labscale TFF system
PES
10 nm
Certificado de calidad
Cassette
Polipropileno
100 kDa
No estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO > 100 kDa MWCO, 1 cassette