Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Water
Pierce Endotoxin-Free Water is free of endotoxins and enzymes, including DNAse, RNAse, and proteases. Recommended for the dilution of endotoxin standards and test samples for all endotoxin detection assays and molecular biology or general biochemistry applications. Contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Marca:  Thermo Scientific™ A43883
17.27 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17825047
  • 18.83€ / paquete de 4
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Pierce Endotoxin-Free Water is free of endotoxins and enzymes, including proteases.
Using Endotoxin-Free Water helps eliminate the risk of harmful activity produced by bacteria that can interfere with cell health and function. It is suitable for usage in molecular biology or general biochemistry applications and contains <0.005 EU/mL endotoxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Endotoxin-Free Water
Bottle(s)
4 x 50 mL
<0.005 EU/mL
Sterile
Sterile filtered with 0.5 μm filter
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0B22200206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2024 Catalog NumberA43883
Número de lote0C42170506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog NumberA43883
Número de lote0C12400306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2023 Catalog NumberA43883
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/09/2022 Catalog NumberA43883
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Water > 4 x 50 mL Bottles