Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Far-Western Blot Kit for Biotinylated Proteins
Detecte proteínas en geles o en membranas mediante la interacción con proteínas de cebo con etiqueta de biotina como sondas primarias.
Marca:  Thermo Scientific™ 23500
Código de producto. 10678644
  • 730.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Kit western blot
Pierce™
Estreptavidina-HRP
10 minigeles
Quimioluminiscente
220 mL
Todas las especies
Suficiente para: 10 experimentos en minigel o blot con una sonda de proteína biotinilada
• Conjugado de HRP-estreptavidina, 0,1 mg
• Tampón de dilución (10x), 50 ml
• Paquetes PBS (cada uno hace 500 ml), 17 paquetes
• Potenciador de luminol, 55 ml
• Tampón de peróxido estable, 55 ml
• Solución de detergente Surfact-Amps 20, 6 x 10 ml
• Celofán precortado, 10 hojas
Almacene el kit a 4 °C.
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZB390271 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/03/2024 Catalog Number23500
Número de loteYK387279 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number23500
Número de loteYI367052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/09/2023 Catalog Number23500
Número de loteXH362405 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/08/2022 Catalog Number23500
Número de loteWK341704 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2021 Catalog Number23500
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Far-Western Blot Kit for Biotinylated Proteins > Kit Far Western de biotina; kit de 220 ml