Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de citotoxicidad de LDH Pierce™
Quantitatively measure lactose dehydrogenase released into the media from damaged cells as a biomarker for cellular cytotoxicity and cytolysis using a colorimetric assay.
Marca:  Thermo Scientific™ 88953
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13454269
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Kit de ensayo de citotoxicidad de LDH Pierce
Kit de 200 reacciones
Control positivo de LDH, 6 µl, Stop Solution, 12mL, LDH Positive Control, 6µL, Assay Buffer, 0.6mL, 10X Lysis Buffer, 2.5mL
200 reacciones en placas de 96 pocillos o 800 reacciones en placas de 384 pocillos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de citotoxicidad de LDH Pierce™ > LDH Cytotoxicity Assay Kit; 200-rxn kit