Learn More
Thermo Scientific™ Rodillo de Western Blot
Una herramienta sencilla y reutilizable para eliminar de forma gradual y sencilla las burbujas de aire atrapadas al montar pilas de transferencia en casetes de transferencia de depósito húmedo o semiseco.
Marca: Thermo Scientific™ 84747
55.34 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
El rodillo de inmunotransferencia Western de Thermo Scientific™ es una herramienta sencilla y reutilizable para eliminar de forma gradual y sencilla las burbujas de aire atrapadas al montar pilas de transferencia en casetes de transferencia de depósito húmedo o semiseco.
El rodillo de pila de transferencia tiene un mango de acero inoxidable y un rodillo de PTFE inerte de 8,4 cm de ancho. Se pueden estirar sándwiches de minigel con una o dos pasadas, pero la herramienta también funciona bien para las pilas de transferencia con geles más grandes. La herramienta se incluye como accesorio con el sistema de inmunotransferencia rápida Pierce G2 Fast Blotter (n.º de referencia 62288).
Características destacadas:
- Mango de acero inoxidable
- Rodillo PTFE, 8,4 cm de ancho
- Herramienta de laboratorio reutilizable
Especificaciones
Un rodillo de PTFE de 8,4 cm de ancho con mango de acero inoxidable | |
Semiseco, húmedo | |
1 unit |
Sistema de alimentación Pierce™ | |
Rodillo de Western Blot |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK4513641 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 84747 |
ZJ4496961 | Certificado de análisis | 09/11/2024 | 84747 |
ZI4443891 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 84747 |
ZI44438710 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 84747 |
ZH4427281 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | 84747 |