Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de plástico, con junta de silicona (VMQ), PP completo con tapón de rosca PBT, recta
Para una conexión segura de las mangueras.
Marca:  DWK Life Sciences 286221806
340.92 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15804628
  • 383.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Las boquillas de plástico fabricadas con PP se utilizan para requisitos de resistencia térmica y química más bajos.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100/Paq.
8,6 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Conexión de manguera de plástico, con junta de silicona (VMQ), PP completo con tapón de rosca PBT, recta > GL 14