Learn More
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de polipropileno Plastilab™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Frasco de paredes resistentes
- Asegurado con etiqueta de reborde y tapa
- Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Parámetros de certificación | DIN 13316 y 168 |
Material | Polipropileno |
ID de cuello (métrico) | 13 mm |
Línea de productos | Frasco |
Graduaciones | 10 ml |
Graduated | Sí |
Boca | Estrecha |
Tipo de producto | Frasco de cuello estrecho |
Título del producto
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de polipropileno Plastilab™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido